Safety boots, lace-up, Compositelite™ WORK Thor FC12
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FC12BKR39 FC12BKR40 FC12BKR41 FC12BKR42 FC12BKR43 FC12BKR44 FC12BKR45 FC12BKR46 FC12BKR38 FC12BKR48 FC12BKR47
PRTWFC12BKR39EA 84.1 EUR InStock
PRTWFC12BKR39 PRTWFC12BKR40 PRTWFC12BKR41 PRTWFC12BKR42 PRTWFC12BKR43 PRTWFC12BKR44 PRTWFC12BKR45 PRTWFC12BKR46 PRTWFC12BKR38 PRTWFC12BKR48 PRTWFC12BKR47
Safety boots, lace-up, Compositelite™ WORK Thor FC12
Schuhe und Stiefel
Metal-free, anti-static, lightweight boot made from water resistant nubuck fabric and a durable PU/rubber sole, resistant to oil and heat (200 °C).
  • Fur lining
  • Shock-absorbent heel
  • Composite toecap (200 J)
  • Puncture resistant composite midsole
Ideal for cold conditions.
Colour: Black
Zertifizierungen: EN 20345:2011+A1:2007; S3, HRO, SRC.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..