Analytische HPLC-Säulen, XSelect™ CSH C18
Lieferant: WATERS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
186005270 186005262
WATE186005270EA 1790 EUR InStock
WATE186005270 WATE186005262
Analytische HPLC-Säulen, XSelect™ CSH C18
Chromatographiesäulen
XSelect™ CSH C18 ist eine Allzwecksäule, die im Vergleich zu anderen C18-Sorptionsmitteln eine alternative Selektivität bietet. Die Charged-Surface-Hybrid-Technologie (CSH) hilft, säulenbezogene Probleme wie Asymmetrie der Peakform und schlechte Beladung der Basisverbindungen, Säulenbluten und langsame Neuausrichtung der mobilen Phase zu überwinden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge