Lagerungsfläschchen, ohne Kappen
Lieferant: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B7999-3 B7999-1
NSCAB7999-3EA 163 EUR InStock
NSCAB7999-3 NSCAB7999-1
Lagerungsfläschchen, ohne Kappen
Vials
Diese Lagerungsfläschchen erhalten einen konstanten pH-Wert über die Lebensdauer der Probe und sind in Größen von 2 bis 40 ml erhältlich. Hergestellt aus 33 Expansion Borosilikatglas (Typ 1, Klasse A) oder 51A Braunglas
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge