Kapillarsäulen, Rxi®-5HT (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
13906 13923 13909 13905 13924 13908
REST13906EA 591 EUR InStock
REST13906 REST13923 REST13909 REST13905 REST13924 REST13908
Kapillarsäulen, Rxi®-5HT (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Kapillarsäulen aus Quarzglas für Hochtemperaturanwendungen wie Mineralölgewinnung und -analyse.
Phase mit niedriger Polarität; Diphenyl-Dimethylpolysiloxan
Temperaturbereich: −60 bis +400 °C
Ähnliche Phasen: DB-5ht, VF-5ht, ZB-5HTinferno.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge