Combined pH electrodes, InPro® 4260
Lieferant: Mettler - Toledo
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
52002988 52002986 52002987 52002989
METN52002988EA 670 EUR InStock
METN52002988 METN52002986 METN52002987 METN52002989
Combined pH electrodes, InPro® 4260
Elektroden pH-Elektroden
These combination pH electrodes with built-in temperature sensor are designed for highly demanding chemical processes.
  • Especially adapted for low ionic content media and organic solvents
  • Insensitive to flow variations
  • Low maintenance pH electrode-no refilling of electrolyte
  • Integrated temperature sensor now positioned inside the glass membrane part offers increased performance
  • Open junction between sample medium and reference electrolyte (no diaphragm – no clogging) allows reliable measurements in heavily contaminated process media, in suspensions and
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..