Kapillarsäulen, DB-17
Lieferant: Agilent
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
121-1722 121-1723 122-1712 122-1713 122-1731 122-1732 122-1733 122-1762 123-1711 123-1712 123-1713 123-1731 123-1732 123-1733 123-1762 125-1704 125-1711 125-1712 125-1713 125-1717 125-1731 125-1732 125-1733 125-1737 125-1762 127-1712 127-1713 127-1722 123-1732E 123-1733E 122-1713E 122-1731E 122-1732E 121-1722LTM 122-1732LTM 123-1732LTM 125-1712LTM 125-1713LTM 125-1732E 125-1732LTM 127-1712LTM
HEWL121-1722EA 618 EUR InStock
HEWL121-1722 HEWL121-1723 HEWL122-1712 HEWL122-1713 HEWL122-1731 HEWL122-1732 HEWL122-1733 HEWL122-1762 HEWL123-1711 HEWL123-1712 HEWL123-1713 HEWL123-1731 HEWL123-1732 HEWL123-1733 HEWL123-1762 HEWL125-1704 HEWL125-1711 HEWL125-1712 HEWL125-1713 HEWL125-1717 HEWL125-1731 HEWL125-1732 HEWL125-1733 HEWL125-1737 HEWL125-1762 HEWL127-1712 HEWL127-1713 HEWL127-1722 HEWL123-1732E HEWL123-1733E HEWL122-1713E HEWL122-1731E HEWL122-1732E HEWL121-1722LTM HEWL122-1732LTM HEWL123-1732LTM HEWL125-1712LTM HEWL125-1713LTM HEWL125-1732E HEWL125-1732LTM HEWL127-1712LTM
Kapillarsäulen, DB-17
Chromatographiesäulen
Diese Säulen enthalten (50% Phenyl)-Methylpolysiloxan. Sie eignen sich hervorragend für die Bestätigungsanalyse.
  • Mit Lösungsmittel abwaschbar
  • Mittlere Polarität
  • Entspricht USP G3-Phase
  • Gebunden und quervernetzt
Max. Temperatur: 40 bis 280/300 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge