Chemikalienschutz-Handschuhe, TevuChem® 765
Lieferant: KCL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
765.10 765.11 765.8 765.9
112-4394EA 3990 EUR InStock
112-4394 112-4395 112-4396 112-4397
Chemikalienschutz-Handschuhe, TevuChem® 765
Handschuhe
These two-layer gloves made of nitrile/nitrile foam and a cotton lining provide a excellent chemical resistance against aliphatic hydrocarbons and mineral oils.
  • Superior grip when handling wet and oily parts
  • Excellent chemical resistance and good mechanical properties
  • Very flexible, ergonomic fit
  • Latex-free
Ideal für die Verwendung in der Ölproduktion, petrochemischen Industrie, Metallverarbeitungsindustrie und in Druckereien.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3111X), EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5 VIRUS, Kat. III; AQL < 0,65
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge