Safety wash bottles, narrow neck, with printed name
Lieferant: Edwin Mraz Kunststoff-Erzeugnisse GmbH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2506/250 2506/500 2506/1000 2500/250 2500/500 2500/1000 2501/250 2501/500 2501/1000 2505/250 2505/500 2505/1000 2504/250 2504/500 2504/1000 2503/250 2503/500 2503/1000 2502/250 2502/500 2502/1000 2508/500 2509/500
215-6901EA 15.5 EUR InStock
215-6901 215-6902 215-6903 215-6904 215-6905 215-6906 215-6907 215-6908 215-6909 215-6914 215-6915 215-6916 215-6917 215-6918 215-6919 215-6921 215-6922 215-6923 215-6924 215-6925 215-6926 215-6948 215-6951
Safety wash bottles, narrow neck, with printed name
Flaschen Spritzflaschen
PE, yellow coloured.
  • Yellow coloured for largely light absorbing
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
With imprint of capacityand hazard identification according to the regualtions for the handling of dangerous materials.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..