ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, GX 120,Atlas
Lieferant: ATLAS - the shoe company
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
45100_S2_35 45100_S2_36 45100_S2_37 45100_S2_38 45100_S2_39 45100_S2_40 45100_S2_41 45100_S2_42 45100_S2_43
114-6827EA 0 EUR InStock
114-6827 114-6828 114-6829 114-6830 114-6831 114-6832 114-6833 114-6834 114-6835
ESD-Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, GX 120,Atlas
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuh, aus wasserdichtem Leder und mit MPU® Light Sohle (3,5 mm Profil;, beständig gegen Öl, Säure und Benzin, antistatisch).
  • Hautfreundlich, abriebfestes aktiv-X Futter mit verbesserter Atmungsaktivität
  • Austauschbare Innensohle; Orthopädische Einlagen möglich
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Einlegesohle, dämpfende Komfort-Zwischensohle, dynamisches Laufsohlensystem aus MPU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Durchgangswiderstand von 7,5×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Farbe: Schwarz/Blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S2, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge