Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Rock & Roll, Lynx UK
Lieferant: U-Power
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RR20284/35 RR20284/36 RR20284/37 RR20284/38 RR20284/39 RR20284/40 RR20284/41 RR20284/42 RR20284/43 RR20284/44 RR20284/45 RR20284/46 RR20284/47 RR20284/48
114-3147EA 71.2 EUR InStock
114-3147 114-3148 114-3149 114-3150 114-3151 114-3152 114-3153 114-3154 114-3155 114-3156 114-3157 114-3158 114-3159 114-3160
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Rock & Roll, Lynx UK
Schuhe und Stiefel
100% metal-free safety shoes made from water resistant leather with and a slip-resistant dual-density PU sole.
  • Comfortable, anatomically formed insole ergo dry features a dual PE/EVA support system with textile surface; anti-static and anti-fungal treated
  • Wingtex tunnel lining with honeycomb structure ensures breathability and excellent absorbance features
  • Stress-out tongue system allows easy instep and provides added comfort when walking
  • Natural fit width 11 for additional comfort
  • PU scuff cap
  • Air toe composite perforated safety toe cap with breathable
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..