Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mesoporphyrin IX dihydrochloride ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


43320.MD 43320.MF
43320.MDEA 420 EUR InStock
43320.MD 43320.MF
Mesoporphyrin IX dihydrochloride ≥97%
Mesoporphyrin IX dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 68938-72-7 Molecular Formula: C24H38N4O4.2HCl Formula Weight: 639.62 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00136049


Formel: C₂₄H₃₈N₄O₄.2HCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00136049
CAS-Nummer: 68938-72-7
EINECS: 273-141-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge