2-Bromhexansäure 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24228.14 B24228.22
B24228.14EA 33.1 EUR InStock
B24228.14 B24228.22
2-Bromhexansäure 97%
2-Bromohexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 616-05-7 Molecular Formula: CH3(CH2)3CHBrCO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4720 Melting Point: 3-5° Boiling Point: 136-138°/18mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00004218
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06 g/mol
Siedepunkt: 136…138 °C (18 mmHg)
Melting Pt: 3…5 °C
Dichte: 1.37
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004218
CAS-Nummer: 616-05-7
EINECS: 210-461-1
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge