Methyl-7-bromoheptanoate 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
H27234.14 H27234.06
H27234.14EA 236 EUR InStock
H27234.14 H27234.06
Methyl-7-bromoheptanoate 98%
Methyl-7-bromoheptanoate
Purity: 98% CAS No.: 54049-24-0 Molecular Formula: Br(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 223.11 MDL No.: MFCD02258672
Formel: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223.12 g/mol
Dichte: 1.257
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258672
CAS-Nummer: 54049-24-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge