1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
H34418.MD H34418.03 H34418.06
H34418.MDEA 44.7 EUR InStock
H34418.MD H34418.03 H34418.06
1-Methyl-3-indolemethylamine 96%
1-Methyl-3-indolemethylamine
Purity: 96% CAS No.: 19293-60-8 Molecular Formula: C10H12N2 Formula Weight: 160.22 MDL No.: MFCD06657101
Formel: C₁₀H₁₂N₂
MW: 160.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06657101
CAS-Nummer: 19293-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge