(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L07114.03 L07114.06
L07114.03EA 77 EUR InStock
L07114.03 L07114.06
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile 98%
(Pyridin-2-ylsulphonyl)acetonitrile
Purity: 98% CAS No.: 170449-34-0 Molecular Formula: C7H6N2O2S Formula Weight: 182.21 Melting Point: 77-79° UN No.: UN3439 MDL No.: MFCD00041443
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Melting Pt: 77…79 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041443
CAS-Nummer: 170449-34-0
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge