Affinity chromatography media, HisPur™ Ni-NTA Agarose
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
88221 88222 88223
PIER88221EA 148 EUR InStock
PIER88221 PIER88222 PIER88223
Affinity chromatography media, HisPur™ Ni-NTA Agarose
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Resins
HisPur™ Ni-NTA resin is a high-capacity, high-performance nickel-IMAC resin for routine affinity purification of His-tagged fusion proteins.
  • High-quality, stable and resilient affinity support
  • Bind up to 60 mg of 6xHis-tagged protein per ml of resin
  • Purify proteins using native or denaturing conditions
  • Same batch of resin can be reused at least five times
HisPur™ Ni-NTA resin consists of beaded agarose derivatised with the nitrilotriacetic acid (NTA) chelation moiety and loaded with divalent nickel ions (Ni2+). The immobilised metal affinity chromatography (IMAC) resin provides exceptional binding capacity and performance for recombinant His-tagged protein purification.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..