Wolframatophosphorsäure 1% USP Test Solution (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
85363.180EA 43.4 EUR InStock
85363.180 85363.260
Wolframatophosphorsäure 1% USP Test Solution (TS)
Wolframatophosphorsäure
Fertiglösungen
  • Produziert nach Anforderungen der Pharmacopoe
  • Kosten- und Zeitersparnis
  • Unabhängig zuverlässig zertifiziert
  • USP 34 Konform
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Formel: H₃O₄₀PW₁₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1343-93-7
EINECS: 0
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge