Allylmethacrylat 98% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
215875000 215870025
ACRO215875000EA 66.6 EUR InStock
ACRO215875000 ACRO215870025
Allylmethacrylat 98% stabilisiert
Allylmethacrylat
CAS No.: 96-05-9
Formel: C₇H₁₀O₂
Siedepunkt: 144 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –65 °C
Dichte: 0,93 g/cm³
Flash-Pt: 37 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008592
CAS-Nummer: 96-05-9
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤30 APHA
Stabilizer 200 to 250 ppm MEHQ
Acids ≤0.05 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge