Cholinhydroxid 45% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
386721000 386725000 386720025 386720100
ACRO386721000EA 68.7 EUR InStock
ACRO386721000 ACRO386725000 ACRO386720025 ACRO386720100
Cholinhydroxid 45% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert, rein
Cholinhydroxid
Formel: C₅H₁₅NO₂
Dichte: 1,07 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002831
CAS-Nummer: 123-41-1
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to tan Viscous solution
Stabilizer about 0.2 % ethylenediamine
Titration with HClO4 44.0 to 48.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge