2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
399400010 399400050
ACRO399400010EA 49.2 EUR InStock
ACRO399400010 ACRO399400050
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
2,2-Dimethylcyclopentanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112.172 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.89 g/cm³
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049164
CAS-Nummer: 4541-32-6
UN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge