Trimethylborat 99%, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
346121000 346128000
346121000.EA 38.9 EUR InStock
346121000. 346128000.
Trimethylborat 99%, AcroSeal®
Trimethylborat
Formel: C₃H₉BO₃
Siedepunkt: 68…69 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0,915 g/cm³
Flash-Pt: –8 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008346
CAS-Nummer: 121-43-7
UN: 2416
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge