2-Chlorphenethylbromid 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
440140010 440140050
ACRO440140010EA 33.8 EUR InStock
ACRO440140010 ACRO440140050
2-Chlorphenethylbromid 95%
2-Chlorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrCl
Siedepunkt: 110…112 °C (10Torr)
Dichte: 1,4569 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04117464
CAS-Nummer: 16793-91-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge