2-Iodosobenzoesäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
446030010 446030050
ACRO446030010EA 44.4 EUR InStock
ACRO446030010 ACRO446030050
2-Iodosobenzoesäure 98%
2-Iodosobenzoic acid
Formel: C₇H₅IO₃
Melting Pt: 200…204 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002401
CAS-Nummer: 304-91-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge