Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 99.5% für die Biochemie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
447310010 447312500
ACRO447310010EA 273 EUR InStock
ACRO447310010 ACRO447312500
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 99.5% für die Biochemie
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₄·H₂O
Melting Pt: 100 °C
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149208
CAS-Nummer: 10049-21-5
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=5597299de719468db5a68462cc750045659b46af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Solubility Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 3.8 to 4.5 (1 M in water)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..