Bentonit
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
447440025 447445000
ACRO447440025EA 102 EUR InStock
ACRO447440025 ACRO447445000
Bentonit
Bentonite
Dichte: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00130611
CAS-Nummer: 1302-78-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and/or chunks
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge