Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methoxytetrahydropyran 98%

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

450830050 450830250
ACRO450830050EA 50.5 EUR InStock
ACRO450830050 ACRO450830250
2-Methoxytetrahydropyran 98%
2-Methoxytetrahydropyran


Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 128…129 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,963 g/cm³
Flash-Pt: 25 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075264
CAS-Nummer: 6581-66-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge