Analytische HPLC-Säulen, Ultra Carbamate
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
9177575 917750210 9177355-700 9177575-700 9177312 9177315 9177352 9177354 9177355 9177315-700 917731E 917735E 917750212
REST9177575EA 769 EUR InStock
REST9177575 REST917750210 REST9177355-700 REST9177575-700 REST9177312 REST9177315 REST9177352 REST9177354 REST9177355 REST9177315-700 REST917731E REST917735E REST917750212
Analytische HPLC-Säulen, Ultra Carbamate
Chromatographiesäulen
Diese analytischen Ultra-Carbamatsäulen wurden speziell für die Carbamatanalyse entwickelt und sind mit der Fluoreszenz- oder LC-MS-Detektion kompatibel.
  • Kann bis zu drei Proben pro Stunde verarbeiten
  • Die einzigartige Packung trennt 10 Zielcarbamate in etwas mehr als 10 Minuten
  • Eine schnellere Analyse reduziert den Lösungsmittelverbrauch und die Kosten für die Entsorgung von Lösungsmittelabfällen erheblich
Für Nachsäulenderivatisierungs-/Fluoreszenzdetektions-Anwendungen mit einer Säule mit 4,6 mm Innendurchmesser muss das gesamte Totvolumen des Systems, einschließlich des Nachsäulenreaktors, weniger als 650 µl betragen. Für Standard-Nachsäulenreaktorsysteme ist eine 5-µm-Säule (4,6×250 mm) erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge