Kapillarsäulen, MXT®-200 (Siltek®-behandelter Edelstahl)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
75038 75052 75053 75055 75058 75070 75073 75082 75085 75088
REST75038EA 903 EUR InStock
REST75038 REST75052 REST75053 REST75055 REST75058 REST75070 REST75073 REST75082 REST75085 REST75088
Kapillarsäulen, MXT®-200 (Siltek®-behandelter Edelstahl)
Chromatographiesäulen
MXT®-200 sind Allzwecksäulen für Lösungsmittel, Freon®-Fluorkohlenstoffe, Alkohole, Ketone, Silane und Glykole.
  • Phase mit mittlerer Polarität; Crossbond®-Trifluorpropylmethylpolysiloxan
  • Temperaturbereich bis zu 400 °C
  • Entspricht der USP G6 Phase
Spulendurchmesser: 114,3 mm
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..