Anti-LAMC1 Rat Monoclonal Antibody (CF647) [clone: A5]
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BNC470308-500 BNC470308-100
BNC470308-500EA 560 EUR InStock
BNC470308-500 BNC470308-100
Anti-LAMC1 Rat Monoclonal Antibody (CF647) [clone: A5]
Antikörper
Laminins are large hetero-trimeric, non-collagenous glycoproteins composed of α, β, and γ chains. This MAb reacts with laminin B2/1 chain of ~210 kDa and does not cross-react with other basement membrane components or fibronectin. Its specificity was established by immunoprecipitation and immunofluorescence of human skeletal muscle and kidney with laminin chain-specific MAbs. Epithelial sheets in vivo are separated from the mesenchymal elements of the stroma by a thin layer of a specialized type of extracellular matrix termed the basement membrane (BM). This structure consists of individualMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..