Anti-BCL6 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: BCL6/850]
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BNC470850-500 BNC470850-100
BNC470850-500EA 560 EUR InStock
BNC470850-500 BNC470850-100
Anti-BCL6 Mouse Monoclonal Antibody (CF647) [clone: BCL6/850]
Antikörper
Recognizes a protein of 95 kDa, which is identified as Bcl-6. Antibody to bcl-6 is helpful in a number of diagnostic settings: (1) In the differential diagnosis of small B-cell lymphoma. Follicular lymphoma will show bcl-6 (and CD10) positivity whereas other small B-cell lymphomas are usually negative. (2) Bcl-6 is an important prognostic marker in diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL), where CD10, bcl-6 and MUM1/IRF4 are used to identify germinal center and activated B-cell phenotypes. (3) Bcl-6 can be valuable in distinguishing classical Hodgkin lymphoma from nodular lymphocyteMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..