Anti-ALPP Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: GM022]
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BNC040874-500 BNC040874-100
BNC040874-500EA 560 EUR InStock
BNC040874-500 BNC040874-100
Anti-ALPP Mouse Monoclonal Antibody (CF405S) [clone: GM022]
Antikörper
Reacts with a 70 kDa membrane-bound isozyme (Regan and Nagao type) of Placental Alkaline Phosphatase (PLAP) occurring in the placenta during the 3rd trimester of gestation. It is highly specific for PLAP and shows no cross-reaction with other isozymes of alkaline phosphatase. Anti-PLAP reacts with germ cell tumors and can discriminate between these and other neoplasms. Somatic neoplasms e.g. breast, gastrointestinal, prostatic, and urinary cancers may also immunoreact with antibodies to PLAP. Anti-PLAP positivity in conjunction with anti-keratin negativity favors seminoma over carcinoma.More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..