Kapillarsäulen, Rtx®-BAC1 (Quarzglas)
Lieferant: Restek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
18001 18003 18001-126 18001-6850 18003-6850
REST18001EA 821 EUR InStock
REST18001 REST18003 REST18001-126 REST18001-6850 REST18003-6850
Kapillarsäulen, Rtx®-BAC1 (Quarzglas)
Chromatographiesäulen
Anwendungsspezifische Säulen für die Blutalkoholanalyse – erreichen Sie eine Basislinienauflösung in weniger als drei Minuten.
  • Ideal für den Missbrauch von Inhalationsanästhetika, γ-Hydroxybutyrat (GHB)/γ-Butyrolacton (GBL), Glykolen und gängigen industriellen Lösungsmitteln
  • Die Rtx®-BAC2-Bestätigungssäule bietet vier Änderungen der Elutionsreihenfolge unter den gleichen Bedingungen
  • Stabil bis 260 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge