Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SP-5PW
Lieferant: TOSOH Bioscience
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
0007161 0007211 0007575 0008803 0008807 0013062 0014017 0016093 0018758
TOYO0007161EA 1950 EUR InStock
TOYO0007161 TOYO0007211 TOYO0007575 TOYO0008803 TOYO0008807 TOYO0013062 TOYO0014017 TOYO0016093 TOYO0018758
Cation exchange chromatography columns, TSK-GEL® SP-5PW
Chromatographiesäulen
TSK-GEL® SP-5PW are polymer based column packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. Used for the separation and analysis of proteins, peptides, and other biologically active molecules.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..