HPLC-Säulen, YMC-Pack™ ODS-AQ
Lieferant: YMC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AQ20S05-1002WT AQ12S05-1546WT AQ12S05-1502WT
YMCAAQ20S05-1002WTEA 0 EUR InStock
YMCAAQ20S05-1002WT YMCAAQ12S05-1546WT YMCAAQ12S05-1502WT
HPLC-Säulen, YMC-Pack™ ODS-AQ
Chromatographiesäulen
ODS-AQ ist ein HPLC-Packungsmaterial basierend auf C18-Umkehrphasen-Silica, das speziell für den Einsatz in 100% wässrigen Eluenten entwickelt wurde.
  • Hydrophiles C18
  • Ausgewogene Oberflächenchemie
  • Polar- und Metabolitenerkennung
  • Ausgewogene Hydrophilie/Lipophilie mit starker Retention polarer Probenlösungsstoffe
  • Die Aktivität saurer, nicht umgesetzter Silanole wird verringert, sodass basische Verbindungen mit wenig oder keinem Peak-Tailing eluiert werden können
ODS-Säulen werden zur Validierung analytischer HPLC-Methoden und für langfristig reproduzierbare präparative HPLC-Prozesse eingesetzt. Ideal zur Trennung von Arzneimitteln und entsprechenden Metaboliten, Pestiziden und Abbauprodukten oder Peptiden und Proteinverdauungen usw.
Lieferumfang: Jede Säule wird mit einem Chargenzertifikat über die physikalisch-chemischen Eigenschaften von reinem Silica, minimale Metallspuren, Bindung und chromatographische Leistung geliefert; Testchromatogramm, das eine leistungsstarke Plattenzählung zusammen mit einer strengen Spezifikation der Spitzensymmetrie zeigt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge