Non-ionic surfactant, Tergitol™ NP-9, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Sigma-Aldrich
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
NP9-100ML NP9-500ML
SIALNP9-100MLEA 45.1 EUR InStock
SIALNP9-100ML SIALNP9-500ML
Non-ionic surfactant, Tergitol™ NP-9, Sigma-Aldrich®
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Tergitol™ is a nonionic surfactant which can be used to extract estrogens.
Tergitol™ has been used in a study to assess a method to determine nickel using ultrasonic-assisted cloud point extraction. It has also been used in a study to investigate a method for the detection of Salmonella enteritidis via an enteritidis-specific real time PCR assay.
Turbidity: Clear to slightly hazy
Colour: Colourless to yellow
Cloud point: 52 to 56 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..