2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
457010010 457010050
ACRO457010010EA 91.3 EUR InStock
ACRO457010010 ACRO457010050
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Formel: C₁₈H₁₂O₆
Melting Pt: 138 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321170
CAS-Nummer: 4877-80-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge