Echinosporin (aus Streptomyces species) ≥98% (durch HPLC)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
ALX380115M001 ALX380115M005
ALEXALX380115M001EA 357 EUR InStock
ALEXALX380115M001 ALEXALX380115M005
Echinosporin (aus Streptomyces species) ≥98% (durch HPLC)
Echinosporin
Antitumor antibiotic which inhibits cell cycle at the G(2)/M phase and induces apoptosis.
White to off-white solid
Soluble in dimethyl formamide, methanol or water
Verpackung: Shipped on Blue Ice
Formel: C₁₀H₉NO₅
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 79127-35-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..