Kohlenstoff ≥99,96%, Garn, gewoben from 0.076 mm (0.003 in) dia fibers
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
39721.G5 39721.G9
39721.G5EA 36.8 EUR InStock
39721.G5 39721.G9
Kohlenstoff ≥99,96%, Garn, gewoben from 0.076 mm (0.003 in) dia fibers
Carbon
MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Melting Pt: 3727 °C
Dichte: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
Merck Index: 13,01818
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge