Cadmium ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
11370.FI 11370.GH
11370.FIEA 64.5 EUR InStock
11370.FI 11370.GH
Cadmium ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Cadmium
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈5.4g/50x50mm MDL No.: MFCD00010914
Formel: Cd
Siedepunkt: 765 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 321 °C
Dichte: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010914
CAS-Nummer: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
UN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge