Molybdän, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
40911.FL 40911.GT
40911.FLEA 133 EUR InStock
40911.FL 40911.GT
Molybdän, Drahtgeflecht 50 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Molybdenum
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Formel: Mo
Siedepunkt: 3617 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2622 °C
Dichte: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge