Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
39671.14 39671.22
39671.14EA 132 EUR InStock
39671.14 39671.22
Kobalt ≥99,95% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Cobalt
Purity: 99.95% Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00010935
Formel: Co
Siedepunkt: 2870 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1495 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010935
CAS-Nummer: 7440-48-4
EINECS: 231-158-0
Merck Index: 12,02488
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge