Palladium ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.5 mm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10961.BW 10961.CB 10961.CD
10961.BWEA 390 EUR InStock
10961.BW 10961.CB 10961.CD
Palladium ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Premion®, Ø 0.5 mm
Palladium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈2.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1555 °C
Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge