Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.406 mm
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
45037.G5 45037.G1
45037.G5EA 2320 EUR InStock
45037.G5 45037.G1
Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.406 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈1.56g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge