Palladium ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver <1 µm, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
326666-1G 326666-5G
SIAL326666-1GEA 223 EUR InStock
SIAL326666-1G SIAL326666-5G
Palladium ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver <1 µm, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel: Pd
Dichte: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge