Phenol-[D6], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
176060-1G 176060-5G
SIAL176060-1GEA 197 EUR InStock
SIAL176060-1G SIAL176060-5G
Phenol-[D6], Sigma-Aldrich®
Phenol-[D6]
Formel: C₆D₅OD
MW: 100.07 g/mol
Siedepunkt: 180
Melting Pt: 40.8
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 13127-88-3
EINECS: 236-063-8
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge