Drucken
D(+)-Saccharose
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
A3935.1000 A3935.5000
A3935.1000EA 0 EUR
A3935.1000 A3935.5000
D(+)-Saccharose
D(+)-Saccharose
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342.3 g/mol
Melting Pt: 169…170 °C
Dichte: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006626
CAS-Nummer: 57-50-1
EINECS: 200-334-9
Merck Index: 13,08966
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971b1a9d1f02c06efd63ac665dfb191799fbd5ac&vid=57989e13d921419172c0d36341c4d24a5fbe7a27&prid=web&clid=SAPDAM