(±)-Brombernsteinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B81204-100G B81204-25G
SIALB81204-100GEA 222 EUR InStock
SIALB81204-100G SIALB81204-25G
(±)-Brombernsteinsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-Brombernsteinsäure
Formel: HOOCBrCHCH₂COOH
Siedepunkt: 319 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 172 °C
Dichte: 2,073 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004213
CAS-Nummer: 923-06-8
EINECS: 213-087-7
Merck Index: 12,01461
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge