Dicyclopentadien 95% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 100-200 ppm
150760010 150760025 150761000 150760100
ACRO150760010EA 84.7 EUR InStock
ACRO150760010 ACRO150760025 ACRO150761000 ACRO150760100
Dicyclopentadien 95% stabilisiert
Dicyclopentadien
Formel: C₁₀H₁₂
Siedepunkt: 170 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 11…13 °C
Dichte: 0,982 g/cm³
Flash-Pt: 32 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078246
CAS-Nummer: 77-73-6
EINECS: 201-052-9
UN: 2048
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02767
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 % (K.F.)
Density (20°C) 0.975 to 0.989 kg/l
GC ≥91 % (endo-Dicyclopentadiene)
Color scale ≤50 APHA
Stabilizer 100 to 200 ppm p-tert-Butylcatechol
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge