Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
03279.3000 03279.2000 03279.4000 03279.5020 03279.6020
KRAF03279.3000EA 37.4 EUR InStock
KRAF03279.3000 KRAF03279.2000 KRAF03279.4000 KRAF03279.5020 KRAF03279.6020
Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge