Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumhydroxid 0.05 mol/l (0.05 N) in Ethanol, vergällt, 92% (v/v)

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05082.3700 05082.4700 05082.5400 05082.6400
KRAF05082.3700EA 77.1 EUR InStock
KRAF05082.3700 KRAF05082.4700 KRAF05082.5400 KRAF05082.6400
Kaliumhydroxid 0.05 mol/l (0.05 N) in Ethanol, vergällt, 92% (v/v)
Kaliumhydroxid


Formel: KOH
MW: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 1320
Melting Pt: 360
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge